Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Packaging:
pack of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-808-S-Q
volume
100 μL
General description
Cela wodna o zmiennej temperaturze TE102 o małej objętości współpracuje z większością popularnych wkładów Dewara o zmiennej temperaturze. Komora ta posiada optycznie polerowane płaskie okna, które są połączone z polerowanymi końcami ścianek za pomocą specjalnej techniki termicznego stapiania, tworząc bardzo precyzyjną płaską komorę z otworem. Oba okna są równoległe do siebie w zakresie kilku liczb fal światła widzialnego. Te elementy są zalecane do eksperymentów EPR, które wymagają krytycznego sprzężenia.
Application
EPR
Legal Information
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?