Z744144
Wilmad® 50 ml Suprasil® Small Volume Liquid Nitrogen Dewar
pack of 1
Synonim(y):
EPR cryo dewar, EPR dewar
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Wilmad WG-816-Q
Opis ogólny
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
Informacje prawne
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)