Przejdź do
Z744124
Lab-Sorb™ kit
with 25 small bags
Synonim(y):
spill control, spill granules, Diversified Biotech SORB-2000, laboratory absorbent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131905
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SORB-2000
General description
LabSorb kit with 25 small bags, converts liquid waste to a sold, for quick and easy disposal
Legal Information
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z744125Z744126Z688436
Lab-Sorb™ kit with 25 small bags
Z744124
Lab-Sorb™ kit
Lab-Sorb™ kit with 25 medium bags
Z744125
Lab-Sorb™ kit
Lab-Sorb™ kit with 25 large bags
Z744126
Lab-Sorb™ kit
description
with 25 small bags
description
with 25 medium bags
description
with 25 large bags
description
absorbs aqueous or mixed aqueous and organic solvent waste
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SORB-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SORB-2100
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SORB-2200
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SORB-1000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lab-Sorb™ kit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)