Przejdź do
Z744121
Freezer box
L × W × H 133 mm × 133 mm × 50 mm, without dividers
Synonim(y):
freezer container, freezer storage, storage container, Diversified Biotech FRSB-4000, cool temperature storage box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
56,70 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.43
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech FRSB-4000
Material:
white
Packaging:
pack of 1 ea
56,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
white
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FRSB-4000
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W × H
133 mm × 133 mm × 50 mm
General description
2" Freezer Box, Each
Application
Cryogenics
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezer box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)