Przejdź do
Z744119
Freezer box
L × W × H 133 mm × 133 mm × 51 mm, to hold, 81 tube(s)
Synonim(y):
freezer container, freezer storage, storage container, Diversified Biotech FRSB-1000, cool temperature storage box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
56,70 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41123300
NACRES:
NB.43
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech FRSB-1000
Feature:
to hold 81 tube(s)
Packaging:
pack of 1 ea
56,70 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
to hold 81 tube(s)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FRSB-1000
L × W × H
133 mm × 133 mm × 51 mm
General description
2′′ Freezer Box w/81 hole divider
Application
Cryogenics
Features and Benefits
  • Great for freezers or liquid nitrogen
  • Storage for cryogenic vials and tubes
  • Boxes fit all standard 2” racks
  • Multiple dividers accommodate most tube requirements
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezer box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)