Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
55121611
NACRES:
NB.43
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CRTH-3300
Material:
white
Packaging:
pack of 1000 ea (labels per roll)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
white
packaging
pack of 1000 ea (labels per roll)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CRTH-3300
technique(s)
cryopreservation: suitable
W × L
3.0 in. × 2.0 in.
General description
Nasze opatentowane etykiety Cryo-Babies® i Cryo-Tags® są odporne zarówno na długotrwałe przechowywanie kriogeniczne, jak i konwencjonalne przechowywanie w zamrażarce. Etykiety kriogeniczne są chemicznie obojętne z klejem odpornym na rozpuszczalniki, który przylega do fiolek kriogenicznych, mikrotub, probówek, szklanych fiolek, zlewek i metalowych stojaków. Etykiety Cryo-Babies® i Cryo-Tags® są również odporne na błyskawiczne/zatrzaskowe zamrażanie w ciekłym azocie.
Features and Benefits
Chemicznie obojętny z klejem odpornym na rozpuszczalniki. Wytrzymuje zamrażanie błyskawiczne/zatrzaskowe w ciekłym azocie
Legal Information
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Termotransfer Cryo-Tags®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?