Przejdź do
Z743684
Wash-N-Dry™ coverslip rack
blue, holds 10 slipcover sizes including 18, 22 and 25 mm
Synonim(y):
slide rack, Diversified Biotech WSDR-1000-B, slide holder, slide organizer, slide storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech WSDR-1000-B
Packaging:
pack of 1 ea
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WSDR-1000-B
color
blue
General description
Holds 10 (30 for XL) Coverslips: Fast and easy cleaning, surface-treating and drying. Holds all slipcover sizes including 18, 22 and 25 mm.
Durable and Hassle Free: One piece polypropylene rack does not require assembly and is chemically and thermally resistant. Autoclavable.
Secure: Innovative design includes a notch to secure coverslips with a rubber band or loop of mono-filament.
Compatible: Fits inside a 100 mL beaker with space underneath for a small stir bar when submerged.
Note: The gap at the bottom of the Wash-N-Dry rack measures 8 mm (round coverslips also work with this product).
Legal Information
Wash-N-Dry is a trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743685Z758108HS120186
description
blue, holds 10 slipcover sizes including 18, 22 and 25 mm
description
XL, blue, holds 30 slipcover sizes including 18, 22 and 25 mm
description
pack of 1 ea
description
for tubes, 5 ‑ 50 mL, Combo Pink/White, pk of 2
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WSDR-1000-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WSDR-1100-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech WSDR-2000
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120186
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pk of 2
color
blue
color
blue
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wash-N-Dry™ coverslip rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)