Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2975 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 403,00 zł |
Informacje o tej pozycji
403,00 zł
packaging
pkg of 2975
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSW-2240-G
technique(s)
PCR: suitable
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
color
green
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description green, L × W 0.94 in. × 0.50 in., pkg of 2975 | description orange, L × W 0.94 in. × 0.50 in., pkg of 2975 | description assorted colors, L × W 0.94 in. × 0.50 in., pkg of 2975 | description green, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 2125 |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSW-2240-G | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSW-2240-O | manufacturer/tradename Diversified Biotech RNBW-3100 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTLW-2016-G |
| L × W 0.94 in. × 0.50 in. | L × W 0.94 in. × 0.50 in. | L × W 0.94 in. × 0.50 in. | L × W 1.28 in. × 0.50 in. |
| packaging pkg of 2975 | packaging pkg of 2975 | packaging pkg of 2975 | packaging pkg of 2125 |
| color green | color orange | color assorted colors | color green |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags™
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?