Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1600 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 422,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CLTT-2000
L × w:
1.50 in. × 0.50 in.
Packaging:
pkg of 1600
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1600
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLTT-2000
L × W
1.50 in. × 0.50 in.
color
clear
General description
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clear, L × W 1.50 in. × 0.50 in., pkg of 1600 | description white, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1500 | description blue, L × W 0.875 in. × 0.875 in., pkg of 2400 | description white, L × W 8.50 in. × 11.0 in., pkg of 25 |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech CLTT-2000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTGP-1050 | manufacturer/tradename Diversified Biotech MISL-1000-B | manufacturer/tradename Diversified Biotech TTSH-1000 |
| L × W 1.50 in. × 0.50 in. | L × W 1.50 in. × 0.75 in. | L × W 0.875 in. × 0.875 in. | L × W 8.50 in. × 11.0 in. |
| packaging pkg of 1600 | packaging pkg of 1500 | packaging pkg of 2400 | packaging pkg of 25 |
| color clear | color white | color blue | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Tags™
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?