Przejdź do
Z743564
Petri-Seal adhesive sealing film
clear, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
Synonim(y):
Diversified Biotech PSEAL-108C, adhesive sealing film, laboratory sealing film, petri dish sealing tape, sealing film
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech PSEAL-108C
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108C
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
color
clear
General description
A sealing tape designed specifically for petri dishes and multiwell plates.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
Legal Information
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743563Z743566Z743565
description
clear, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
description
blue, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
description
yellow, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
description
red, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108C
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108Y
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108R
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
L × W
12.5 in. × 32.9 in.
color
clear
color
blue
color
yellow
color
red
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)