Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41121800
Packaging:
pack of 25
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech MIWE-1000
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 25
manufacturer/tradename
Diversified Biotech MIWE-1000
well diam. × depth
1 cm × 0.25 mm
General description
Pre-cut, adhesive well stickers that firmly adhere to microscope slides. Examine specimens with or without cover slips.
Features and Benefits
- Convenient - Pre-cut, firmly adhere to microscope slides and enable specimen examination with or without cover slips.
- Multiple Applications - Examine or count tissue culture cells, yeast, bacteria and other microorganisms.
- Versatile - Compatible with different styles of microscopes (conventional, inverted or dissecting).
- Chemically Inert - Made of polyester with an acrylic adhesive. Microscope Slide-Wells are inert and stable under most laboratory conditions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description well diam. × depth 1 cm × 0.25 mm, pack of 25 | description well diam. × depth 1 cm × 0.50 mm, pack of 25 | description L × W 75 mm × 50 mm | description accepts up to 10 single or double slides standing on end |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech MIWE-1000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech MIWE-2000 | manufacturer/tradename Corning 2947-75X50 | manufacturer/tradename Bel-Art F44542-0000 |
| packaging pack of 25 | packaging pack of 25 | packaging case of 5 (pack 5) | packaging pack of 1 ea |
| well diam. × depth 1 cm × 0.25 mm | well diam. × depth 1 cm × 0.50 mm | well diam. × depth - | well diam. × depth - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microscope slide wells, 2-wells
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?