Przejdź do
Z743344
Laser Cryo-Clear® labels
for 0.5 mL tubes, L × W 0.94 in. × 0.5 in., pkg of 2380 pkg
Synonim(y):
Diversified Biotech CLEAR-238, cold storage vial labels, cryogenic vial labels, freezer labels, freezer vial labels
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2380 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech CLEAR-238
L × w:
0.94 in. × 0.5 in.
Packaging:
pkg of 2380 pkg
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 2380 pkg
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLEAR-238
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
0.94 in. × 0.5 in.
General description
Laser Cryo-Clear® labels
Legal Information
Cryo-Clear is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743345Z743414Z743417
description
for 0.5 mL tubes, L × W 0.94 in. × 0.5 in., pkg of 2380 pkg
description
for 1.5 mL tubes, L × W 1.28 in. × 0.5 in., pkg of 1700 pkg
description
blue, L × W 1.125 in. × 1.75 in., pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
description
green, L × W 1.125 in. × 1.75 in., pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLEAR-238
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CLEAR-170
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1300-B
manufacturer/tradename
Diversified Biotech LCRY-1300-G
L × W
0.94 in. × 0.5 in.
L × W
1.28 in. × 0.5 in.
L × W
1.125 in. × 1.75 in.
L × W
1.125 in. × 1.75 in.
packaging
pkg of 2380 pkg
packaging
pkg of 1700 pkg
packaging
pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
packaging
pkg of 840 labels 20 sheets of 42 labels
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Cryo-Clear® labels
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)