Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 577,00 zł |
Informacje o tej pozycji
577,00 zł
material
aluminum film
sterility
non-sterile
feature
for raised rim / non-skirted plates
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific XTR-FOIL-100
technique(s)
PCR: suitable
W × L
7.83 cm × 12.9 cm , 78.3 mm × 129 mm
thickness
1.9 mil
General description
Application
- Recommended for -80°C long-term storage
- PCR application
- Robotics
- Light sensitive assays
Features and Benefits
- Uniwersalne dopasowanie do wszystkich typów płyt (np. płaskich i z podwyższoną krawędzią)
- Mniejsze wymiary i ścięte narożniki sprawiają, że płyta nie wystaje w zastosowaniach zrobotyzowanych.
- Pojedyncza zakładka końcowa posiada niestandardową perforację, która nie rozerwie się podczas usuwania.
- Doskonałe właściwości barierowe minimalizują parowanie próbki
- Folia aluminiowa o grubości 1,9 milimetra minimalizuje strzępienie podczas usuwania i jest idealna do przechowywania w niskich temperaturach
- Zgodna folia umożliwia wizualną weryfikację bezpieczeństwa uszczelnienia
- Możliwość przebijania końcówkami pipet i sondami zrobotyzowanymi do bezpośredniego pobierania próbek
- Specjalnie opracowany klej zapewnia doskonałe uszczelnienie dla wszystkich materiałów płytek (np. polistyrenu, polipropylenu i dwuskładnikowych płytek PCR z poliwęglanu/polipropylenu)
- Folia usuwa się czysto z powierzchni płytki bez pozostawiania śladów kleju lub pozostałości
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for long-term -80C compound storage, light sensitive assays and robotics, W × L 78.3 mm × 129 mm, non-sterile | description large (for extra plate coverage) | description polyester, W × L 78.3 mm -140.5 mm , large | description polyester film, W × L 7.83 cm × 14.05 cm , standard |
| W × L 78.3 mm × 129 mm , 7.83 cm × 12.9 cm | W × L - | W × L 78.3 mm -140.5 mm , large | W × L 7.83 cm × 14.05 cm , standard |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Excel Scientific XTR-FOIL-100 | manufacturer/tradename Excel Scientific XTR-FOILLG-100 | manufacturer/tradename Excel Scientific XTR-LG-100 | manufacturer/tradename Excel Scientific XTR-100 |
| material aluminum film | material opaque , aluminum foil (for extra plate coverage) | material polyester | material polyester film |
| packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 1 pack of 100 films | packaging case of 100 ea | packaging pack of 100 ea |
| feature for raised rim / non-skirted plates | feature - | feature - | feature - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?