Z742249
Lena Biosciences SeedEZ™ 3D Cell Culture System
sheet size 5 cm × 10 cm
Wybierz wielkość
749,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
749,00 zł
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
sheet of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Lena Biosciences SC-S510-0001
Parametry
80 °C max. temp.
rozmiar arkusza
5 cm × 10 cm
grubość
400 μm , dry state
kolor
white to off-white
wielkość porów
~90 % porosity
Opis ogólny
SeedEZ zapewnia natywne środowisko komórkowe 3D przypominające tkankę oraz morfologię okrągłych komórek in vivo. Ma to kluczowe znaczenie dla fizjologicznego funkcjonowania komórek i tworzenia sieci komórkowych.
SeedEZ nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności ani wcześniejszego doświadczenia z kulturami komórkowymi 3D, aby w sposób jednorodny i powtarzalny organizować i hodować komórki w 3D. SeedEZ tworzy powtarzalne i spójne kultury 3D podczas zasiewu, które dojrzewają w powtarzalne i spójne analogi tkanek, zapewniając bardziej rozstrzygające i przewidywalne wyniki w badaniach nauk przyrodniczych i odkrywaniu leków.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)