Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 44,10 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Labnet SP29052
44,10 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Labnet SP29052
Legal Information
FastPette is a trademark of Labnet Intl., Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Nosepiece | description Two Position Charging Stand | description 0.2 mL PCR tubes | description 0.5 mL tubes |
| manufacturer/tradename Labnet SP29052 | manufacturer/tradename Labnet SP29055 | manufacturer/tradename Labnet | manufacturer/tradename Labnet |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Labnet Fastpette™ Pro Pipette Controller Accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?