Przejdź do
Z742035
GVS Centrex Centrifuge Filter
cellulose acetate membrane, pore size 0.2 μm, working volume 5.0 mL, sterile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41103900
Material:
cellulose acetate membrane, polypropylene housing
Pore size:
0.2 μm
Working volume:
5.0 mL
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 50 ea
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cellulose acetate membrane, polypropylene housing
sterility
sterile
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences 10467013
tube size
5.0 mL
working volume
5.0 mL
pore size
0.2 μm
General description
CENTREX centrifuge filters are supplied with a range of filtration and separation media. 1.5 ml and 5.0 ml sterile and nonsterile versions are available.
Application
  • 0.45 μm cellulose acetate membrane for the rapid elution of agarose gels
  • Sample preparation for quality control
  • Cellulose acetate and nitrocellulose membrane for rapid clearing and filtration of aqueous solutions.
Features and Benefits
  • Centrifugal filter units with various types of membrane filter
  • Rapid and simple preparation of a large number of samples
  • More than six samples can be processed at once
  • Ideal for automated systems and high-speed batch filtration with robots
  • Cross contamination avoided
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GVS Centrex Centrifuge Filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)