Przejdź do
Z742022
GVS Centrex Centrifuge Filter
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, working volume 1.5 mL, non-sterile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6510,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41103900
Material:
Nylon membrane, polypropylene housing
Pore size:
0.45 μm
Working volume:
1.5 mL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 250 ea
6510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Nylon membrane, polypropylene housing
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 250 ea
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences 10467002
tube size
1.5 mL
working volume
1.5 mL
pore size
0.45 μm
General description
CENTREX centrifuge filters are supplied with a range of filtration and separation media. 1.5 ml and 5.0 ml sterile and nonsterile versions are available.
Application
  • 0.45 μm cellulose acetate membrane for the rapid elution of agarose gels
  • Sample preparation for quality control
  • Cellulose acetate and nitrocellulose membrane for rapid clearing and filtration of aqueous solutions.
Features and Benefits
  • Centrifugal filter units with various types of membrane filter
  • Rapid and simple preparation of a large number of samples
  • More than six samples can be processed at once
  • Ideal for automated systems and high-speed batch filtration with robots
  • Cross contamination avoided
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z742032
description
Nylon membrane, pore size 0.45 μm, working volume 1.5 mL, non-sterile
description
Nylon membrane, pore size 0.2 μm, working volume 5.0 mL, non-sterile
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences 10467002
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences 10467010
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
material
Nylon membrane, polypropylene housing
material
Nylon membrane, polypropylene housing
working volume
1.5 mL
working volume
5.0 mL
tube size
1.5 mL
tube size
5 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GVS Centrex Centrifuge Filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)