Przejdź do
Z741971
Cameo Membrana filtracyjna
nitrocellulose membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Cameo Filtration Membrane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
839,00 zł
797,05 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Pore size:
0.45 μm
Material:
nitrocellulose membrane
Sterility:
non-sterile
797,05 zł
Cena katalogowa839,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
nitrocellulose membrane
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
GVS Life Sciences 1215281
diam.
47 mm
pore size
0.45 μm
General description
Zaprojektowany w celu przyspieszenia i zwiększenia przepustowości próbki przy jednoczesnym zmniejszeniu ciśnienia wstecznego, objętość zatrzymania jest nieco niższa ze względu na ulepszoną konstrukcję kanału przepływu i zmniejszone odstępy między podporami. Ulepszenia konstrukcyjne pozwalają na zwiększenie ciśnienia roboczego, które mogą wytrzymać filtry strzykawkowe.
Zastosowania: Analiza płynów biologicznych i organicznych, przygotowanie próbek analitycznych, HPLC, testy złożone, jednorodność zawartości, testy rozpuszczania, próbki środowiskowe, analiza żywności.
Legal Information
Cameo is a trademark of GVS S.p.A.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cameo Membrana filtracyjna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)