Merck
Z741658
Naczynie na odczynnik do pipetowania
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
eCl@ss:
32160703
Manufacturer/tradename:
Sartorius 783500
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 16
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
packaging
pack of 16
manufacturer/tradename
Sartorius 783500
capacity
120 mL
General description
Wykonane z polipropylenu, autoklawowalne i trwałe naczynie na odczynniki jest odporne chemicznie na wszystkie powszechnie stosowane odczynniki. Jest ono szczególnie przydatne w przypadku wszystkich pipet wielokanałowych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)