Przejdź do
Z740424
Tamper proof specimen containers
size 5700 mL
Synonim(y):
Simport Plastics C581-5700, sample container, sample storage, secure sample container, tamper proof sample storage
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene cap, polypropylene container
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
Simport C581-5700
size
5700 mL
General description
These disposable containers are ideal for collection, transport and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Tight-fitting lids prevent leaks and odors. They incorporate a tamperproof lid which is opened by first removing tab on side of lid, then by lifting the cover. They resist temperatures up to 80 °C. The two larger sizes are supplied with a plastic handle for easy carrying.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740421Z740423Z740418
description
size 5700 mL
description
size 500 mL
description
size 2600 mL
description
size 500 mL
manufacturer/tradename
Simport C581-5700
manufacturer/tradename
Simport C581-500
manufacturer/tradename
Simport C581-2600
manufacturer/tradename
Simport C580-4
material
polypropylene container, polypropylene cap
material
polypropylene container, polypropylene cap
material
polypropylene container, polypropylene cap
material
polypropylene cap, polypropylene container
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 100 ea
size
5700 mL
size
500 mL
size
2600 mL
size
500 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamper proof specimen containers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)