Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 887,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene cap, polypropylene container
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Simport C581-300
size
300 mL
General description
These disposable containers are ideal for collection, transport and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Tight-fitting lids prevent leaks and odors. They incorporate a tamperproof lid which is opened by first removing tab on side of lid, then by lifting the cover. They resist temperatures up to 80 °C. The two larger sizes are supplied with a plastic handle for easy carrying.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 300 mL | description size 500 mL | description size 500 mL | description size 120 mL |
| manufacturer/tradename Simport C581-300 | manufacturer/tradename Simport C581-500 | manufacturer/tradename Simport C580-4 | manufacturer/tradename Simport C577-120W |
| material polypropylene cap, polypropylene container | material polypropylene container, polypropylene cap | material polypropylene cap, polypropylene container | material polypropylene container, polyethylene cap |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 300 ea |
| size 300 mL | size 500 mL | size 500 mL | size 120 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tamper proof specimen containers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?