Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1800,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Simport B350-6
Material:
paper , white
Packaging:
pack of 1000 ea (10 x rolls 100 labels)
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
paper , white
packaging
pack of 1000 ea (10 x rolls 100 labels)
manufacturer/tradename
Simport B350-6
General description
Etykieta ostrzegawcza do pojemnika na mocz Urisafe® na 24 godziny, opakowanie 1000 sztuk.
Legal Information
Urisafe is a registered trademark of Simport
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description white, pack of 1000 ea (10 x rolls 100 labels) | description white, pack of 1000 ea (10 x rolls 100 labels) | description size 24 hour, volume 4 L | description size 24 Hour, volume 3 L |
| manufacturer/tradename Simport B350-6 | manufacturer/tradename Simport B350-5 | manufacturer/tradename Simport B350-4L | manufacturer/tradename Simport B350 |
| material white , paper | material paper , white | material - | material high-density polyethylene container, polypropylene cap |
| packaging pack of 1000 ea (10 x rolls 100 labels) | packaging pack of 1000 ea (10 x rolls 100 labels) | packaging pack of 30 ea | packaging pack of 40 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?