Przejdź do
Z740286
GLACIERbrand™ triple density
large ice pan, volume 9 L, blue
Synonim(y):
Diversified Biotech IPAN-3000, benchtop cold storage, benchtop ice bucket, ice bucket, super insulated bucket
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
40151500
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech IPAN-3000
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech IPAN-3000
volume
9 L , 9000 mL
color
blue
General description
Excellent Insulation - Made of triple density expanded polystyrene. Preserves ice 30% longer!
Won′t Sweat - Thick insulating walls will not sweat
Easy-Grip - Robust handles make buckets easy to carry
Includes Lid - Use the supplied lid to maximize cooling (5 L bucket only)
Heavy-Duty - Solidly constructed to be unbreakable under normal laboratory conditions
Chemically Resistant - Resistant to mild chemicals* as well as ice-alcohol slurry, dry ice and liquid nitrogen
(*Not recommended for long-term exposure to harsh chemicals or corrosives)
Legal Information
Galacton is a trademark of Tropix, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z740282Z740277Z740274
description
large ice pan, volume 9 L, blue
description
medium ice pan, volume 4 L, blue
description
large ice bucket, volume 5 L, blue
description
small ice bucket, volume 2.5 L, blue
manufacturer/tradename
Diversified Biotech IPAN-3000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech IPAN-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech IBUC-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech IBUC-1000
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
9000 mL , 9 L
volume
40000 mL , 4 L
volume
5000 mL , 5 L
volume
2500 mL , 2.5 L
color
blue
color
blue
color
blue
color
blue
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GLACIERbrand™, triple density
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)