Informacje o tej pozycji
NACRES:
NC.07
UNSPSC Code:
41115711
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
feature
binder Polymeric, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
EMD Millipore® 1.05547.0001
technique(s)
HPTLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
layer thickness
250 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å pore size
Legal Information
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?