Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
42132201
Manufacturer/tradename:
Plas-Labs 856-HYPO
Produkt Z736848 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Plas-Labs 856-HYPO
O2 measuring range
0-25%, accuracy: 0.25%
temperature measuring range
-, accuracy: 0.3-0 °C (class B accuracy)
parameter
ambient-40 °C temp. range
inside W × D × H
41 in. × 28 in. × 26 in.
outside W × D × H
55 in. × 35 in. × 38 in.
General description
The hypoxia chamber glove box is ideal for tissue culture work, including tumor cell and stem cell research. The hypoxia chamber features a color operated "Touch Screen" control panel for automatically controlling oxygen levels, temperature levels, and carbon dioxide levels.
- O2 sensor and CO2 sensor
- Platinum RTD with sealing gland
- N2, CO2, and O2 gas hook-up
- Thermoelectric assembly(Peltier device)
- password protected, configurable PID control
- Configurable for up to six individually controlled sampling chambers
- CO2 range: 0-20%
- CO2 accuracy: 0.2%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hypoxia chamber glove box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?