Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103911
eCl@ss:
32110390
Compatibility:
for use with 5092 (bucket)
Manufacturer/tradename:
Hettich 1791
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 250 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1791
technique(s)
centrifugation: suitable, cryopreservation: suitable
compatibility
for use with 5092 (bucket)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?