Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 1016, 1137 (rotors)
Manufacturer/tradename:
Hettich 1634
feature
Holds 50 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1634
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 1016, 1137 (rotors)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?