Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 411,00 zł |
Informacje o tej pozycji
411,00 zł
material
Rayon film
sterility
sterile
feature
piercable
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific BS-25
technique(s)
tissue culture: suitable
W × L
8.26 cm × 14.29 cm
General description
- niecytotoksyczne, wysoce przepuszczalne dla gazów
- łatwe do przekłucia końcówkami pipet lub pipetami w celu odzyskania próbki
- zalecane dla temperatur od -20 °C do +80 °C
Uwaga: Folie AeraSealÔ są odpowiednie do hodowli w warunkach hipoksji.
Application
- Folie AeraSeal zostały użyte do pokrycia 96-dołkowych nieprzezroczystych białych płytek do inkubacji komórek bakteryjnych.
- Stosowano je do uszczelniania 96-dołkowych płytek do hodowli komórek drożdży.
- Została użyta do uszczelnienia 96-dołkowej płytki mikrotitracyjnej w celu oddzielenia roztoczy.
Features and Benefits
- non-cytotoxic, highly gas permeable
- easily pierceable with pipet tips or pipets for sample recovery
- recommended for temperatures from -20 °C to +80 °C
- suitable for hypoxic culture conditions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sterile | description non-sterile | description for PCR and cold storage, sterile | description sterile, ThermalSeal® Film, Sterile, polypropylene, 100 pack |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Excel Scientific BS-25 | manufacturer/tradename Excel Scientific B-100 | manufacturer/tradename Excel Scientific AFS-25 | manufacturer/tradename Excel Scientific STR-THER-PLT |
| W × L 8.26 cm × 14.29 cm | W × L 8.26 cm × 14.29 cm | W × L 8.26 cm × 14.61 cm | W × L 7.94 cm × 13.51 cm |
| material Rayon film | material Rayon film | material aluminum film (medical grade adhesive) | material polypropylene film |
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 50 ea (pkg of one tamper evident bag of 50/box) | packaging pack of 100 ea |
| technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?