Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103900
Manufacturer/tradename:
Hettich 1792
Feature:
RCF 13,640 ‑ 16,504, capacity 1.5 ‑ 94 mL, lid
feature
RCF 13,640 ‑ 16,504, capacity 1.5 ‑ 94 mL, lid
manufacturer/tradename
Hettich 1792
technique(s)
centrifugation: suitable
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® centrifuge rotors
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?