Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
polygon PTFE-coated (in flat housing)
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F37152-0000
Packaging:
pkg of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polygon PTFE-coated (in flat housing)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37152-0000
bar L × D
1.3 cm × 5.3 cm
General description
Zaprojektowany do mieszania w niewygodnych naczyniach, do delikatnego mieszania roztworów barwiących nad delikatnymi żelami lub do szybkiego rozpuszczania chemikaliów. Mała płaska kapsułka zawiera mieszadło magnetyczne, które obraca się swobodnie wewnątrz bez kontaktu z dnem naczynia lub żelem. Kapsuła ochronna jest uformowana z polistyrenu i osłania magnetyczny pręt mieszający Spinbar, który jest uformowany z obojętnego PTFE. Średnica pręta wynosi 1 3/16 in.
Legal Information
Spinbar is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?