Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
colorless wells, polypropylene
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
skirt
Aby zapytać o ten produkt Z711063, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
colorless wells, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
skirt
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 652270
size
96 wells
working volume
200 μm
color
clear, clear colorless plate
application(s)
agriculture
binding type
non-treated surface
General description
96W PCR Microplate, well working volume 150 μL; total well volume 200 μL.
PCR Plates have a standard microplate footprint and are compatible with thermocyclers of most major brands. DNAse and RNAse free and non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Application
Use for polymerase chain reaction; Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, fμLl-skirt design; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.34 mm.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well plates, polypropylene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?