Przejdź do zawartości
Z710229
Nichipet glass tip for Eco pipette
volume range 20-200 μL
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
20—200 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 200 ea (Racked)
Manufacturer/tradename:
Nichiryo 00-GLT-S
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless , glass
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 200 ea (Racked)
manufacturer/tradename
Nichiryo 00-GLT-S
availability
not available in (Not available in France)
maximum volume
200 μL
volume range
20-200 μL
volume
20—200 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nichipet glass tip for Eco pipette
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)