Przejdź do
Z708992
ART® non-filtered tip
HLT Ultramicro, maximum volume 20 μL, racked, non-sterile
Synonim(y):
pipet tips, pipette tips, MBP 3522, dispensing tip, liquid transfer tip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
419,00 zł
377,10 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
20 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
racked
Packaging:
pack of 960 ea
Manufacturer/tradename:
Molecular BioProducts 3522
377,10 zł
Cena katalogowa419,00 złZaoszczędź 10%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
feature
racked
packaging
pack of 960 ea
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3522
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
20 μL
volume
20 μL
General description
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Ultra-micro style is perfect for working with low-volume samples.
Legal Information
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z708984Z708976Z709026
description
HLT Ultramicro, maximum volume 20 μL, racked, non-sterile
description
HLT Ultramicro, size 0.5-20 μL, Pure packed, sterile
description
HLT 10 Reach, maximum volume 10 μL, racked, non-sterile
description
HLT XLP, maximum volume 200 μL, racked, non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3522
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3521
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3512
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3542
feature
racked
feature
Pure packed
feature
racked
feature
racked
volume
20 μL
volume
0.5—20 μL
volume
10 μL
volume
200 μL
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 960 ea, package of 960 tips
packaging
pack of 960 ea
packaging
pack of 3840 ea (5 packs of 768)
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® non-filtered tip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)