Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 419,00 zł |
5 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
419,00 zł
material
colorless
sterility
non-sterile
feature
racked
packaging
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
manufacturer/tradename
Molecular BioProducts 3502
technique(s)
PCR: suitable
maximum volume
10 μL
volume
10 μL
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description HLT 10 Micropoint, maximum volume 10 μL, racked, non-sterile | description HLT XLP, maximum volume 200 μL, racked, non-sterile | description HLT 200G, size 20-200 μL, Pure packed, sterile | description HLT 200 Micropoint, size 0.5-200 μL, racked, non-sterile |
| feature racked | feature racked | feature Pure packed, RNase free, DNase free, barrier: no | feature racked, RNase free, DNase free |
| manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3502 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3542 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3531 | manufacturer/tradename Molecular BioProducts 3552 |
| volume 10 μL | volume 200 μL | volume 20—200 μL | volume 0.5—200 μL |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile |
| material colorless | material - | material colorless | material - |
| packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 3840 ea (5 packs of 768) | packaging pack of 960 ea (10 racks of 96 tips) | packaging pack of 960 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ART® non-filtered tip
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?