Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
Produkt Z667153 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polystyrene
sterility
sterile
packaging
pack of 3000 ea
manufacturer/tradename
Greiner 731175
availability
available only in EU
size
10 μL
color
blue
General description
Note: Disposable inoculating loop; hydrophobic
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner PS inoculating loop
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?