Z659304
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Rosett cell RZ 3
Synonim(y):
Szklane naczynie na próbki
About This Item
Kod UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
Materiały
glass
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bandelin 522
dostępność
available only in EU
pojemność × śr. wewn. × wys.
120 mL × 50 mm × 135 mm
Opis ogólny
Cela rozetowa (RZ) umożliwia intensywną i równomierną sonikację płynnych mediów. Okrągły kształt ramion bocznych prowadzi do zintensyfikowanej cyrkulacji próbki.
Cechy i korzyści
- Optymalna cyrkulacja płynów.
- Dobre rozpraszanie ciepła.
- Jednorodne wzmocnienie dźwięku
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)