Kluczowe dokumenty
Z645451
Nichiryo pipette tips
maximum volume 1000 μL, universal, bulk pack
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
clear tip
colorless
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 1000 ea (Bag)
producent / nazwa handlowa
Nichiryo BMT-L(B)
dostępność
not available in (France)
maksymalna pojemność
1000 μL
Cechy i korzyści
  • Nie zawiera RNazy i DNazy
  • Pasuje do większości pipet
  • Wysokiej jakości opakowanie z torebkami stojącymi i odpornymi na przebicie
  • Końcówki w stojakach są oferowane zarówno w wersji zawiasowej, jak i podnoszonej
Inne uwagi
Browse all pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)