Przejdź do zawartości
Z637262
Edisonite Super universal detergent
weight 5 kg
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131800
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
neutral detergent
manufacturer/tradename
BRAND 44365
weight
5 kg
General description
Neutral detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, protein and blood. Edisonite SUPER is recommended for optical glass, for plastics sensitive to alkalis and rubbers.
Other Notes
BR44365 (India)
Legal Information
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-17-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)