Merck
Z627038
Hellma® absorption cuvettes, Flow-through cells
pathlength 10 mm, Suprasil® quartz, spectral range 200-2,500 nm, chamber volume 80 μL
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Materiały
Suprasil® quartz
producent / nazwa handlowa
Hellma 178.710-QS
Parametry
200-2,500 nm spectral range
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
wys. × szer. × śr.
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
wys. centrum pomiarowego
20 mm , aperture
objętość komory
80 μL
długość ścieżki
10 mm
metoda wykrywania
photometric
Opis ogólny
with 2 screw connectors M 6 X 1 and FEP tubes, aperture 3mm diameter
2 windows polished aperture.
Opakowanie
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Informacje prawne
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.