Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
14 mL
Material:
round bottom transparent polystyrene , screw top cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1,000 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
round bottom transparent polystyrene , screw top cap
sterility
sterile
packaging
pack of 1,000 ea
manufacturer/tradename
Greiner 163160
capacity
14 mL
diam. × L
16 mm × 100 mm
General description
Pojemnik Greiner CELLSTAR® jest produkowany z krystalicznie przezroczystego polistyrenu i ma zwiększoną przyczepność komórek dzięki fizycznej obróbce powierzchni. Bez spódnicy, dostarczany z czerwoną zakrętką.
Features and Benefits
- Sterylny
- Niewykrywalna DNaza, ludzkie DNA, RNaza
- Nie cytotoksyczny i nie pirogenny
Legal Information
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?