Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 1161 (drum rotor)
Manufacturer/tradename:
Hettich 1377
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 1.5 mL tubes
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1377
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 1161 (drum rotor)
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hettich® centrifuge adapters
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?