Przejdź do
Z4900
Zopiclone
Synonim(y):
4-Methyl-1-piperazinecarboxylic acid 6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, Imovane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClN6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
256-138-9
MDL number:
4250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule IV; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
DMSO: 2 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Dainippon Sumitomo
SMILES string
CN1CCN(CC1)C(=O)OC2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3
InChI key
GBBSUAFBMRNDJC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
Biochem/physiol Actions
Benzodiazepine receptor agonist
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Dainippon Sumitomo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z3000000BP812Z3001000
Zopiclone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Z3000000
Zopiclone
Zopiclone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP812
Zopiclone
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
drug control
USDEA Schedule IV; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Dainippon Sumitomo
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... BZRAP1(9256)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zopiclone
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)