Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2530,00 zł |
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2590,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.82
UNSPSC Code:
41121800
2530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócH × W × D
14.5 cm × 12.5 cm × 13.5 cm
chamber depth × diam.
8 cm × 4 cm
General description
Plunge metal instruments into hot glass beads for instant sterilization. The glass beads in the well are maintained at 250°C for complete destruction of microorganisms and spores in just seconds.
The glass beads can be cleaned by any cleaning liquid (or soapy water). Just rinse the glass beads thoroughly with hot water, dry completely and refill the sterilizer. The chamber is deep enough (Steri 250: 8 cm and Steri 350: 14 cm) for sterilizing small and medium sized instruments.
The glass beads can be cleaned by any cleaning liquid (or soapy water). Just rinse the glass beads thoroughly with hot water, dry completely and refill the sterilizer. The chamber is deep enough (Steri 250: 8 cm and Steri 350: 14 cm) for sterilizing small and medium sized instruments.
- Well and lid composition: rust resistant chrome-nickel steel
- Outer case composition: rust resistant
Supplied with a 2-pin EU plug
Packaging
Units are supplied with one package of glass beads.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Steri 250, AC/DC input 240 V AC | description AC/DC input 230 V AC, EuroPlug | description AC/DC input 230 V AC, EuroPlug | description bead diam. 2.8 mm, acid washed |
| H × W × D 14.5 cm × 12.5 cm × 13.5 cm | H × W × D - | H × W × D - | H × W × D - |
| chamber depth × diam. 8 cm × 4 cm | chamber depth × diam. - | chamber depth × diam. - | chamber depth × diam. - |
sterilizer for metal instruments using glass beads | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sterilizer, dry bead
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?