Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 roll | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech PSEAL-108W
W × l:
1.25 cm × 32.9 m
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
feature
piercable: no
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech PSEAL-108W
W × L
1.25 cm × 32.9 m
roll W × L
12.5 mm × 32.9 m
color
white
General description
Note: Roll is W 12.5 mm × L 32.9 m
A sealing tape designed specifically for petri dishes and multiwell plates.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
Legal Information
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description white, roll W × L 12.5 mm × 32.9 m | description yellow, L × W 12.5 in. × 32.9 in. | description pk of 100 × | description sterile |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech PSEAL-108W | manufacturer/tradename Diversified Biotech PSEAL-108Y | manufacturer/tradename Diversified Biotech T-TOPS-100 | manufacturer/tradename Diversified Biotech HOTS-1000 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| W × L 1.25 cm × 32.9 m | W × L - | W × L 8.26 cm × 15.24 cm | W × L - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pk of 100 × | packaging pkg of 100 ea (sheets) |
| roll W × L 12.5 mm × 32.9 m | roll W × L - | roll W × L - | roll W × L - |
| color white | color yellow | color clear | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Petri-Seal™ adhesive sealing film
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?