Przejdź do
Z376809
CryoTube® work station, autoclavable
pkg of 4
Synonim(y):
Simport Plastics T315-3, low temperature tube rack, tube holder, tube organizer, tube rack
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Simport T315-3
Material:
red
Packaging:
pkg of 4
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
red
packaging
pkg of 4
manufacturer/tradename
Simport T315-3
size
4 in. × 8 in. × 1 in.
General description
An polypropylene, autoclavable rack holds up to 50 cryogenic vials or sample tubes. Due to an innovative universal locking system, the vials will securely lock in each well and will not turn allowing you to open tubes with just one hand. Each position is identified with an alphanumeric index. Strong handles make it easy and safe to carry. It is supported by anti-skid rubber feet. The rack is compact and stackable.
Features and Benefits
  • Anti-skid rubber feet.
  • Secure tube holding, enabling one hand opening
  • Polypropylene, resistant to temperatures between -196 °C and 121 °C.
  • Size: 10 cm x 20 cm x 25 mm H (4 x 8 x 1 in. H).
  • Hole size: 12.5 mm.
  • Autoclavable.
Legal Information
CryoTube is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z177717R1277Z675989
description
pkg of 4
description
Holds 50 x 12 mm tubes
description
CryoTube rack holds 40 cryogenic tubes, 1 rack/pk
description
Microtubes
manufacturer/tradename
Simport T315-3
manufacturer/tradename
Bel-Art H18905-0001
manufacturer/tradename
Nunc 376589
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS29040B
material
red
material
polypropylene
material
-
material
polypropylene
packaging
pkg of 4
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
size
4 in. × 8 in. × 1 in.
size
-
size
-
size
210x100x100 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)