Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 773,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
773,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiposoFast Liposome Factory
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?