Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 138,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37736-0006
General description
Both sizes are 8 in (20 cm) long, constructed of 3/16 in. (5 mm) stainless steel rod. Lifetime service: unbreakable, autoclavable and chemically sterilizable.
Optimal for 60 mm dishes
Application
For inoculating petri dishes
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Spreader segment 16 mm L | description Spreader segment 25 mm L | description L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.005 in. | description L × O.D. × I.D. 0.5 m × 1/16 in. × 0.005 in. |
| manufacturer/tradename Bel-Art F37736-0006 | manufacturer/tradename Bel-Art F37736-0009 | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® stainless steel spreaders
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?