Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 747,00 zł |
6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
747,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Nalgene® 5312-0230
O.D.
230 mm
diam.
230 mm
General description
This desiccator plate has a greater resistance to thermal shock than porcelain plates. It has a fire-polished surface, and is a light green ceramic bonded to a metal core for inertness and corrosion-resistance. Numbered quadrants are marked for easy location of crucibles, weighing bottles, and other containers. Recommended use with Nalgene desiccator such as D2547, Z354074 and D2797.
The center hole is7/8 in. diam. The plates have 24 holes.
The center hole is
Features and Benefits
- 230mm diameter fits the Nalgene Classic Dessicator (5311-0250 / D2797-1EA) as well as the 250mm Nalgene Blue Desiccators (5309-0250 / D2547-1EA and 5310-0250 / Z354074-1EA).
- Numbered quadrants for easy location of crucibles and other containers.
- Six holes in each quadrant and a 3mm center hole to enhance airflow and drying efficiency.
- Autoclavable.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. 230 mm, 24 holes | description plate size 200 mm | description plate size 150 mm | description wells, 12, Tissue Culture (TC)-treated surface, lid, sterile |
| manufacturer/tradename Nalgene® 5312-0230 | manufacturer/tradename 1597/04D, SciLabware | manufacturer/tradename 1597/02D, SciLabware | manufacturer/tradename Corning 353503 |
| diam. 230 mm | diam. - | diam. - | diam. - |
| O.D. 230 mm | O.D. - | O.D. - | O.D. - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?