Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122500
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS10/19
feature
autoclavable
manufacturer/tradename
BRAND
General description
Hollow, with sealing ribs and square grip.
Other Notes
BR144410 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® conical joint stopper, PP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?