Merck
Z336807
BRAND® Stożek sedymentacyjny Imhoffa, SAN
Synonim(y):
Imohff funnel, sedimentation cone, sedimentation funnel
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
BRAND 388001
Material:
transparent styrene-acrylonitrile (SAN)
Packaging:
pack of 1 ea
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
transparent styrene-acrylonitrile (SAN)
sterility
non-sterile
feature
graduated (up to 1000 ml), with screw cap to drain contents withstands temperatures up to 85 °C
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 388001
General description
Stożek sedymentacyjny BRAND® Imhoff jest fachowo wykonany z przezroczystego materiału SAN (styren-akrylonitryl), zapewniając przejrzystość i dokładną obserwację procesów sedymentacji. Zgodny z normami DIN 12672, stożek ten posiada zakrętkę, która umożliwia łatwe opróżnianie, zwiększając wygodę podczas eksperymentów. Zaprojektowany, aby wytrzymać temperatury do 85 °C, nadaje się do różnych zastosowań laboratoryjnych. Ten niezawodny stożek sedymentacyjny jest niezbędny do skutecznej analizy sedymentacji, zapewniając trwałe i praktyczne rozwiązanie dla potrzeb laboratoryjnych.
Other Notes
BR388000 (Indie)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)